Documentos Principais
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
descrição
phase filter (Formyl)
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 17396
Extensão da rotulagem
40-70 μeq/mL ligand density
Parâmetros
pressure (max. 3 bar)
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
aldehyde phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
6-9
técnica de separação
affinity
Descrição geral
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)