Documentos Principais
BR458022
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 2
Sinônimo(s):
Filter, Filter crucible
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
BRAND 458022
capacidade
30 mL
tamanho de poro
40-100 μm
Descrição geral
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR458022-10EA4061831865585