BR458733
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 3
Sinônimo(s):
Filter, Filter crucible
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
BRAND 458733
capacidade
50 mL
tamanho de poro
16-40 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)