808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
Extensão da rotulagem
40-70 μeq/mL ligand density
Parâmetros
≤3 bar pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
aldehyde phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
6-9
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
forma física
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)