816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Ether-650M
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
liquid
embalagem
bottle of 100 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
polymer (65 μm)
Grupo ativo da matriz
Ether phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Especificações
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)