Documentos Principais
814719
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
phase phenyl, bottle of 1 L, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14719
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)