814718
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TSKgel®
forma
slurry
embalagem
bottle of 250 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 14718
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)