Documentos Principais
67457-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
2 cm × 2.1 mm
área da superfície:
~15 m2/g
tamanho de partícula:
3.4 μm
Matriz:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
tamanho de poro:
3.4 μm particle size
400 Å
Nome do produto
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
descrição
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
proteins
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
~15 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3.4 μm
tamanho de poro
3.4 μm particle size
400 Å
pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell 400 Å Protein C18 columns contain 3.4 μm advanced Fused-Core® particles with 400 Å pores that are specifically engineered to provide efficient separation of larger proteins. These columns offer maximum hydrophobicity for resolving tricky hydrophilic and PEGylated proteins. The 3.4 μm Fused-Core particles allow a shorter analysis time yet similar back pressure to fully porous 1.7 μm, 300 Å fully porous C18 particles. These columns can be operated long term at pressures up to 9000 psi (600 bar), temperatures up to 90 °C, and within the pH range of 1 to 9.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)