Key Documents
67505-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
proteins
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
BIOshell
Extensão da rotulagem
1% carbon loading
Parâmetros
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
área da superfície
15 m2/g
matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
tamanho de partícula
3.4 μm
tamanho de poro
400 Å
operating pH range
1-8
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)