Documentos Principais
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
20 mm × 4.6 mm
matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
12-20 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)