61869-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 35 mm × 4.6 mm
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 35 mm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 432NP5-4603
embalagem
1 ea of
Parâmetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
35 mm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm
matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Grupo ativo da matriz
ethyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Compatibilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)