61883-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Proteomix® HIC Propyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 434NP5-4610
embalagem
1 ea of
Parâmetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Grupo ativo da matriz
propyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
particle sizenon-porous
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)