Key Documents
Z777306
Supelco
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Sepax GP-C8 HPLC Column, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Sepax 107085-4625
Extensão da rotulagem
11% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
2-8
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
  • Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
  • Extremely high column-to-column reproducibility
  • High selectivity and efficiency for separations
  • Full coverage bonded silica packing to achieve the exceptionally high stability
  • Suitable for separations of acidic, neutral and basic organic compounds, such as pharmaceuticals, peptides, and organic acids
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)