61876-U
Proteomix® HIC Phenyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Non-Polar HIC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 433NP5-4610
embalagem
1 ea of
Parâmetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)