Documentos Principais
58934C30
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC Suplex pKb-100 SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L68
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.5% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 3 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas Suplex pKb-100 apresentam a mesma funcionalidade de fase ligada que as colunas SUPELCOSIL LC-ABZ. Estas colunas especialmente desativadas diferem no quesito em que a Suplex pKb-100 não possui substituição dos grupos silanol (endcapped), enquanto a SUPELCOSIL LC-ABZ tem substituição dos grupos silanol (endcapped). A ausência de um reagente de substituição dos grupos silanol (endcapping) resulta em um melhor desempenho da Suplex pKb-100 para compostos básicos mais fortes, enquanto a LC-ABZ é a opção preferida quando a amostra também contém ácidos e zwitterions.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)