Documentos Principais
CLS76508
Pyrex® hollow stopper
stopper joint: 8
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7650
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
Junta
joint: stopper8
fabricante/nome comercial
Corning 7650-8
Descrição geral
Lightweight, barrel-shaped head makes it easy to rotate in or out.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)