57172
ENVI™-8 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pk of 24
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Diâmetro
47 mm
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
- The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
- Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
- Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
- Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolos
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on SUPELCOSIL™ LC-18 after SPE using ENVI™-8 DSK
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.