Documentos Principais
57171
Supelco
Disco de SPE ENVI-18 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Agency
suitable for EPA 1613
linha de produto
ENVI
embalagem
pk of 24
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Diâmetro
47 mm
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (água potável)
  • Os equivalentes da membrana para SPE de sorventes para SPE de leito embalado ENVI-18 e ENVI-8
  • Membranas de fibra de vidro porosas embebidas com partículas de sílica modificada C18 ou C8
  • Proporciona taxas de vazão mais rápidas e exibe menos entupimento que discos de PTFE para a extração de contaminantes orgânicos de amostras de água potável
  • As aplicações típicas incluem hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HAPs), bifenis policlorados (PCBs), ftalatos, orgânicos semivoláteis, paraquat e diquat, pesticidas e herbicidas
Informações legais
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE