66871-U
Empore™ Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Empore™ Extraction Disk Cartridge, matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
Materiais
polypropylene filter (graded density pre-filter)
Características
endcapped
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
CDS Analytical 98-0604-0197-7
Extensão da rotulagem
18% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Leito D.I.
4 mm
espessura da membrana
0.75 mm
volume
1 mL
Grupo ativo da matriz
C18-SD
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Descrição geral
Layed above the SPE membrane is a polypropylene pre-filter to prevent particulates from reaching the underlying membrane. The dense particle packing and uniform distribution within the Empore membane offers outsanding extraction efficiency and reproducibility.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Características e benefícios
- Reduced sample and elution volumes
- Reduced time for eluate evaporation
- Increase sampling throughput
- Eliminate channeling effects
- High and reproducible recoveries
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)