Documentos Principais
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nome do produto
12mL Si/1G-44%H2SO4/Si SPE Tube,
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Grupo ativo da matriz
silica bonding
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)