Documentos Principais
57083-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 2 g
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Matriz
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Grupo ativo da matriz
Alumina phase
tamanho de partícula
60-325 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)