Documentos Principais
57084
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pkg of 54 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Matriz
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Grupo ativo da matriz
Alumina phase
tamanho de partícula
60-325 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)