57018
Supelclean™ LC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
Supelclean™
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pkg of 54 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
SCX phase
SCX
diâmetro
40-45 μm
tamanho de poro
60 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
ion exchange
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
- Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.