504920
Supelclean™ LC-SCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
Características
endcapped
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
Grupo ativo da matriz
SCX phase
SCX
diâmetro
40-45 μm
tamanho de poro
60 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
ion exchange
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.