Key Documents
59519
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L9
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid, propyl- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
cation exchange
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x