Key Documents
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC LiChrosorb® RP-18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrosorb®
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas de HPLC LiChrosorb® RP-18 são empacotadas com as melhores sílicas e fases ligadas disponíveis comercialmente dos mais renomados fabricantes de HPLC do mundo. As colunas são testadas com solutos especialmente selecionados que podem ser usados para determinar a reprodutibilidade da retenção e seletividade necessárias nas aplicações de HPLC. Elas são adequadas para HPLC de fase reversa de compostos neutros, ácidos e fracamente básicos, de acordo com as especificações L1 da USP.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)