Documentos Principais
54333-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PTFE frit
glass hardware
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Matriz
magnesium silicate base material
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sephadex® LH-20 Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g
GE17-0090-01
Sephadex® LH-20