Key Documents
54334-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PTFE frit
glass hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matriz
magnesium silicate base material
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)