53816-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Visite a página inicial do Ascentis Express para obter mais informações sobre essa nova tecnologia de colunas.
Aplicação
Análise de UHPLC/MS de óleo de milho no Ascentis® Express C30 em comparação com o Ascentis® Express C18
Análise de UHPLC de paracetamol e impurezas no Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Análise de HPLC de parabenos no Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A new, successfully developed and validated LC-MS-MS method allowing the extraction of NSAIDs from poultry muscle tissue using Molecularly Imprinted Polymer (MIP) SPE.
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Protocolos
As the popularity of cannabis-infused products increases, there is a growing need to characterize the type and content of the cannabinoids found in the product. This application demonstrates the ability of the Ascentis Express C18 column to baseline resolve 14 structurally-similar cannabinoids, in under seven minutes, with excellent peak shape.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note