Documentos Principais
52582-U
Supelco
Supelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Sinônimo(s):
Florisil/Sodium Sulfate SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PTFE frit
glass hardware
Nível de qualidade
Agency
EN ISO 9377-2
linha de produto
Supelclean
composição
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
embalagem
pk of 48
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Grupo ativo da matriz
florisil phase
sodium sulfate phase
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Normal-phase or adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Dual layer SPE tube that contains Na2SO4 (upper layer) and Florisil (magnesium silicate; lower layer) separated and packed with PTFE frits (glass tubes) or PE frits (PP tubes)
  • Florisil particle size- 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4 Purity- 99.99+%, density- 2.68 g/mL
  • Excellent for removing/isolating polar compounds from organic matrices
  • Na2SO4 layer aids in removing aqueous sample residues that may hinder Florisil performance and/or subsequent GC analysis
  • Available in glass SPE hardware allowing users to reactivate Florisil through heating at 140°C, 16 hours
  • Use in conjunction with Visiprep Large Volume Sampler (Cat No. 57275) and Visiprep SPE Vacuum Manifolds for processing larger volume samples
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)