56681
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
Sinônimo(s):
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
DIN
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
alkane standard solution
heptane
standard solution for the determination of the retention time
Florisil® tubes
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The special mineral oil standard mixture type A and B, which is used as a stock solution for calibration, is produced gravimetrically from the certified reference material BAM-K010 supplied by the Federal Institute for Materials Research and Testing BAM.