Documentos Principais
509736
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
26 ga
descrição
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001953
agulha C
70 mm
volume
5 μL
Informações legais
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)