MABF712
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), APC, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Sinônimo(s):
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade