CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
Sinônimo(s):
Corning® 6100
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 6100-6
Comprimento
272 mm
topo D.I.
147 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)