Voltar
SGE Syringes for PerkinElmer
®
Autosystem
Products
Categoria de produto
syringes (4)
Fabricante
Comprimento (mm)
Volume (µl)
Forma da agulha
Tamanho do pacote
Medidor
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
21929-U
SGE Syringes for PerkinElmer
®
Autosystem,
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Expandir
Ver preços
509744
SGE Syringes for PerkinElmer
®
Autosystem,
volume 5 μL, 5F-PE-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Expandir
Ver preços
24407
SGE Syringes for PerkinElmer
®
Autosystem,
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
Expandir
Ver preços
509736
SGE Syringes for PerkinElmer
®
Autosystem,
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm