21929-U
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Sinônimo(s):
TM=["PerkinElmer"] Autosystem Syringe by SGE
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
color (lime)
Características
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001957
agulha C
70 mm
volume
5 μL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)