Documentos Principais
24523
Hamilton® syringes for PerkinElmer® GC Autosystem and Clarus 500
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
23s ga (blunt tip)
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 88035
agulha C
70 mm
volume
5 μL
compatibilidade
for use with PerkinElmer GC Autosystem
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)