Documentos Principais
21521
SGE Guided Plunger syringes
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001400
agulha C × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volume
5 μL
Descrição geral
Extended barrel guides plunger during injection.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)