Documentos Principais
24437
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
descrição
replacement needles
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 037110
volume
10 μL
Descrição geral
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)