50462-U
Ascentis® Express 90 Å C18 PCP (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C18 PCP HPLC Columns, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Características e benefícios
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)