48541
Trichlorofluoromethane
analytical standard
Sinônimo(s):
CFC-11, Fluorotrichloromethane, Freon® 11
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
5.04 (vs air)
pressão de vapor
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.3821 (lit.)
p.e.
23.7 °C (lit.)
pf
−111-−110 °C (lit.)
densidade
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
chave InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ozone 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis