Documentos Principais
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
Sinônimo(s):
Tetrafluoromethane-12C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
12CF4
Peso molecular:
87.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
descrição
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
chave InChI
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)