46023AST
Astec® CYCLOBOND II Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® CYCLOBOND II Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyclodextrin, gamma- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
3.5-7
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Bonded phase: Underivatized, native γ-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.