30141-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
linha de produto
Carbotrap®
Características
fritted
unconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
matriz
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (packed with Carbotrap C, Carbotrap B, and Carbosieve SIII)
Carbotrap® C Graphitized Carbon Black (GCB)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Aplicação
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GCsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.