G006168
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on Equity-1 after Collection/Desorption using Carbotrap 300 Tube
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea (30141-U)
sample/matrix: TO15/17 Calibration Mix, 1 PPM in N2 (41973-U)
dry purge: 1 min
bake: 350 °C
transfer line/valve temp.: 175 °C
column: FS CAP Equity-1 30 m x 0.25 mm I.D. x 1.0 μm (28049-U)
oven: 40 °C/8 min to 100 °C @ 5 °C/min to 220 °C @ 15 °C/min, hold for 10 min
detector: MSD
MSD interface: 175 °C
scan range: 35-265
carrier gas: Helium
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)