G005933
GC Analysis of Volatiles in Purple Nitrile Gloves on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: 0.5 g purple nitrile glove
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
dry purge: 15 min
adequação
application for air monitoring
aplicação(ões)
air monitoring
industrial hygiene
Descrição geral
Informações legais
Analito
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)