Documentos Principais
28411-U
Supelco
6.35 mm/6.35 mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Materiais
PTFE
descrição
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
embalagem
pk of 3
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)