Documentos Principais
28157-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 110 V AC, units charged: 1
Sinônimo(s):
110V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualidade
CE approved.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)