Key Documents
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
Sinônimo(s):
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualidade
CE approved.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)