Key Documents
24869
Supelco
Tube Holder for PAS-500 Pump
for use with detector tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with detector tube
Descrição geral
Tube Holder for PAS-500 Pump for detector tube are used as accessories for PAS-500 micro air sampler used in air monitoring.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)